missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ESAM Antibody (113), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marque:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-89321CL1

Code nomenclature Nacres: NA.46

Code produit. 30140630

  • 1020.00€ / 0.10mL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

ESAM Monoclonal antibody specifically detects ESAM in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

ESAM
Monoclonal
CoraFluor 1
2310008D05Rik, endothelial cell adhesion molecule, endothelial cell-selective adhesion molecule, HUEL (C4orf1)-interacting protein, LP4791 protein, W117m
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human ESAM (Accession#: NP_620411.2; Met1-Ala248).
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry
113
PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
90952
Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato