missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ESRP2 Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Code produit 18499586 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18499586 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18499586 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP176537MFV500

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

ESRP2 Polyclonal antibody specifically detects ESRP2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ESRP2
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué mFluor Violet 500 SE
Dilution Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène epithelial splicing regulatory protein 2, FLJ21918, FLJ22248, RBM35BRNA-binding protein 35B, RNA binding motif protein 35A, RNA binding motif protein 35B, RNA-binding motif protein 35B
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human RBM35B. The immunogen is located within the last 50 amino acids of RBM35B. Amino Acid Squence: PADDYTSLMPVGDPPRT
Méthode de purification Peptide affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 80004
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.