Learn More
Estrogen Receptor, alpha (Marker of Estrogen Dependence) Mouse, Clone: ESR1/1935, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio 2099-MSM15-P0
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 15989957
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Spécification
Estrogen Receptor, alpha (Marker of Estrogen Dependence)
Nucleus
ESR1/1935
Unconjugated
Mouse
∽67kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
2099
IgG2a κ
Western Blot, Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human Estrogen Receptor alpha protein
MCF-7 Cells. Breast or Endometrial Carcinoma.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.