Learn More
ETEA Antibody [Alexa Fluor« 594], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498241 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498241 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498241 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP337892AF594
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
ETEA Polyclonal antibody specifically detects ETEA in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ETEA
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 594
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène B17.2L, ETEAFAS-associated factor 2, expressed in T-cells and eosinophils in atopic dermatitis, Fas associated factor family member 2, KIAA0887UBX domain protein 3B, MMTN, NDUNDUFA12L, UBX domain containing 8, UBX domain-containing protein 3B, UBX domain-containing protein 8, UBXD8, UBXN3BProtein ETEA
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 176-393 of human ETEA (NP_055428.1).,, Sequence:, YLHGDDHQDSDEFCRNTLCAPEVISLINTRMLFWACSTNKPEGYRVSQALRENTYPFLAMIMLKDRRMTVVGRLEGLIQPDDLINQLTFIMDANQTYLVSERLEREERNQTQVLRQQQDEAYLASLRADQEKERKKREERERKRRKEEEVQQQKLAEERRRQNLQEEKERKLECLPPEPSPDDPESVKIIFKLPNDSRVERRFHFSQSLTVIHDFLFS
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23197
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG