Learn More
ETF1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | ETF1 |
|---|---|
| Concentration | 0.15 mg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16867563
|
Proteintech
10884-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16857563
|
Proteintech
10884-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Termination of protein biosynthesis and release of the nascent polypeptide chain are signaled by the presence of an in-frame stop codon at the aminoacyl site of the ribosome. The process of translation termination is universal and is mediated by protein release factors.Spécification
| ETF1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| P62495, Q8BWY3 | |
| 2107, 225363 | |
| ETF1 Fusion Protein Ag1330 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ETF1 |
| 0.15 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| D5S1995, ERF, ERF1, ETF1, Eukaryotic release factor 1, Protein Cl1, RF1, SUP45L1, TB3 1 | |
| ETF1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |