missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ETFB Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 30048408 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30048408 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30048408 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP329871

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

ETFB Polyclonal antibody specifically detects ETFB in Human,Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ETFB
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Formule Tris-citrate/phosphate pH 7 -8.
Alias de gène beta-ETF, electron transfer flavoprotein beta subunit, electron transfer flavoprotein beta-subunit, electron transfer flavoprotein subunit beta, electron transfer flavoprotein, beta polypeptide, electron-transfer-flavoprotein, beta polypeptide, electron-transferring-flavoprotein, beta polypeptide, MADD
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Between 205 and 255
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2109
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.