Learn More
Hirschmann™ Adaptateur fileté en ETFE
Adaptateur fileté en ETFE, pour une utilisation avec ceramus™, solarus™ et opus™.
Marque:  Hirschmann™ 9313621
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10111291
  • 28.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-10-2023
Description
  • Pour une adaptation sur les flacons les plus courants
Spécification
Spécification
45 mm
ETFE
ceramus™ et opus™
Thread Adapter
32 mm