Learn More
Solution de sel disodique de l’acide éthylènediaminetétraacétique, 0,01 M, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution |
Quantité | 1 L |
Formule linéaire | [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3822669 |
Poids de la formule | 336.21g/mol |