Learn More
Solution de sel trisodique d’acide éthylènediaminetétraacétique 0,1 M (0,2 N), concentré standard NIST, pour analyse volumétrique, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1AMP
6AMP
Spécification
Couleur | Incolore |
pH | 4 to 5 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 6AMP |
Conditionnement | Ampoule |