Learn More
ETS1 associated protein II Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-11491-0.05MG
missing translation for 'nacreCode'NA.46
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18067968
  • 437.00€ / 0.05mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
ETS1 associated protein II Polyclonal specifically detects ETS1 associated protein II in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ETS1 associated protein II
Polyclonal
Western Blot 1:500, ELISA 1:500
AD022, dJ30M3.3, EAP2, EAPII, EC 3.1.4.-, ETS1-associated protein 2, ETS1-associated protein II, MGC111021,5′-Tyr-DNA phosphodiesterase, MGC9099,5′-tyrosyl-DNA phosphodiesterase, TRAF and TNF receptor associated protein, TTRAPTRAF and TNF receptor-associated protein, Tyr-DNA phosphodiesterase 2, tyrosyl-DNA phosphodiesterase 2
Rabbit
0.05 mg
51567
Human, Mouse, Rat
IgG
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Tris/Glycine buffer pH 7.5-7.9, stabilizing protein, and glycerol with 0.02% sodium azide
TDP2
The synthetic peptide taken from human Tyrosyl-DNAphosphodiesterase (TDP2) protein corresponding to amino acids spanning 335-356. The peptide was conserved in several other species. The selected peptide was post-synthetically modified to achieve highest antigenicity before coupling to carrier protein using hetero bifunctional cross linker for immunogen preparation
Primary
The antibody labels a strong band of TDP2 of 45kDa in TDP12 samples and in several cell lines. The antibody also labels a diffuse band of around 95 and 115kDa, the identity of these bands is not known but may represent TDP2 splice variants.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only