Learn More
ETV6/Tel Antibody (SR1935), Novus Biologicals™
Code produit 18613064 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18613064 50 μg 50µL
18699974 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18613064 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP32235550ul
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Rabbit Monoclonal Antibody
ETV6/Tel Monoclonal specifically detects ETV6/Tel in Human samples. It is validated for Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ETV6/Tel
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone SR1935
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formule PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gène ETS translocation variant 6, ets variant 6, ets variant gene 6 (TEL oncogene), ETS-related protein Tel1, Tel, TEL/ABL, TEL1, TELTEL1 oncogene, transcription factor ETV6
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human ETV6/Tel (Uniprot #: P41212)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2120
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus