Learn More
Euro Protection™ Eurmask Uno
Click to view available options
:
COMPATIBILITÉ : 22130, 22140, 22150, 22160, 22170, 22210
Description
- Demi-masque pour cartouche à filetage unique (1)
- Corps : Caoutchouc thermoplastique TPE
- Harnais : Sangle élastique en tissu et caoutchouc
- Vannes : Silicone
- Sangles réglables
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 140 :1998 |
| Matériau | Caoutchouc thermoplastique TPE, silicone |
| À utiliser avec (équipement) | COMPATIBILITÉ :22130 ; 22140 ; 22150 ; 22160 ; 22170 ; 22210 |
| Quantité | 1/paquet, 16 paquets/carton |
| Poids (métrique) | 115 g |