Learn More
MULTIROIR Conteneur Euronorm ESD
Nettoyage simplifié grâce à des murs internes lisses. Spécialement conçu pour le stockage et le transport de produits électroniques.
Marque: MULTIROIR AESDEG43/22HG
Informations supplémentaires : Poids : 1.28000kg
Description
- Conteneur Euronorm ESD
- Matériau : polypropylène 2 poignées ergonomiques intégrées
- Nettoyage simplifié grâce à des murs internes lisses
- Spécialement conçu pour le stockage et le transport de produits électroniques
Spécification
Boîte de stockage | |
Gris | |
BP4220 K |
PP | |
Rectangulaires | |
400 x 300 x 220 mm |