Learn More
MULTIROIR Conteneur Euronorm ESD
Nettoyage simplifié grâce à des murs internes lisses. Spécialement conçu pour le stockage et le transport de produits électroniques.
22.65€ - 112.00€
Spécification
Type | Boîte de stockage |
---|---|
Matériau | PP |
Couleur | Gris |
Forme | Rectangulaires |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17236870
|
MULTIROIR
AESDEG43/32HG |
400 x 300 x 320 mm |
27.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17226870
|
MULTIROIR
AESDEG43/22HG |
400 x 300 x 220 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17246870
|
MULTIROIR
AESDEG64/12HG |
600 x 400 x 120 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17256870
|
MULTIROIR
AESDEG64/17HG |
600 x 400 x 170 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17266870
|
MULTIROIR
AESDEG64/22HG |
600 x 400 x 220 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17276870
|
MULTIROIR
AESDEG64/27HG |
600 x 400 x 270 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17286870
|
MULTIROIR
AESDEG64/32HG |
600 x 400 x 320 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17296870
|
MULTIROIR
AESDEG64/42HG |
600 x 400 x 420 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17206880
|
MULTIROIR
AESDEG86/42HG |
800 x 600 x 420 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Matériau: polypropylène 2 poignées ergonomiques intégrées
- Nettoyage simplifié grâce à des murs internes lisses
- Spécialement conçu pour le stockage et le transport de produits électroniques
Spécification
Boîte de stockage | |
PP | |
Gris | |
Rectangulaires |