Learn More
MULTIROIR Conteneur Euronorm ESD
Nettoyage simplifié grâce à des murs internes lisses. Spécialement conçu pour le stockage et le transport de produits électroniques.
Marque: MULTIROIR AESDEG64/27HG
Informations supplémentaires : Poids : 2.28000kg
Description
- Conteneur Euronorm ESD
- Matériau : polypropylène 2 poignées ergonomiques intégrées
- Nettoyage simplifié grâce à des murs internes lisses
- Spécialement conçu pour le stockage et le transport de produits électroniques
Spécification
Boîte de stockage | |
Gris | |
BP6270 K |
en PP | |
Rectangulaires | |
600 x 400 x 270 mm |