Learn More
MULTIROIR Conteneur Euronorm ESD
Nettoyage simplifié grâce à des murs internes lisses. Spécialement conçu pour le stockage et le transport de produits électroniques.
Marque: MULTIROIR AESDEG64/42HG
Informations supplémentaires : Poids : 2.75000kg
Description
- Conteneur Euronorm ESD
- Matériau : polypropylène 2 poignées ergonomiques intégrées
- Nettoyage simplifié grâce à des murs internes lisses
- Spécialement conçu pour le stockage et le transport de produits électroniques
Spécification
Boîte de stockage | |
Gris | |
BP6420 K |
PP | |
Rectangulaires | |
600 x 400 x 420 mm |