Learn More
IKA™ Agitateur vertical numérique EUROSTAR 60
Agitateur de laboratoire puissant à usage universel pour des quantités allant jusqu’à 40 litres (H2O). Il règle automatiquement la vitesse grâce à la technologie contrôlée par microprocesseur dans la plage de vitesses.
Marque: IKA™ 0004446000
1647.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21913" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 4.56300kg
Description
- Les circuits de sécurité installés assurent un arrêt automatique en cas de blocage ou de surcharge
- La comparaison continue de la vitesse de l’axe à la vitesse désirée est maintenue et les variations sont ajustées automatiquement
- Garantit une vitesse constante même quand la viscosité de l’échantillon change
- Affichage numérique de la vitesse
- Vitesse réglable à l’infini
- Axes d’agitateur à pousser
- Protection anti-surcharge
- Fonctionnement en surcharge à court terme
- Boîtier fin
- Fonctionnement silencieux
- Affichage des codes d’erreur
Spécification
30 à 2 000 tr/min | |
LED à 7 segments | |
176 W | |
86 mm | |
50/60 Hz | |
0,5 à 10 mm | |
EUROSTAR 60 Digital | |
5°C à 40°C | |
50 000 mPas |
40 L | |
230 V | |
248 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 176 W | |
UE | |
Polymère avec revêtement en fonte d’aluminium / thermoplastique | |
CC sans balais | |
60 Ncm |