Learn More
Thermo Scientific™ Solution d’étalonnage d’instruments de mesure portatifs Eutech, 1413 μS/cm KCl
Un étalonnage régulier avec des normes de précision est recommandé pour les appareils de mesure
Marque:  Thermo Scientific™ ECCON1413BT
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.46800kg
Code produit. 12385168
  • 37.30€ / 1 pièce
En stock
Description
  • Solution d’étalonnage KCI 1413µ S/cm 
  • Solutions conditionnées en flacons en plastique durable de 480 ml
  • Économique et pratique pour une utilisation en laboratoire.
Spécification
Spécification
Sels inorganiques
7447-40-7
Complexe
Liquide
1/boîte
102,4°C
1
Utilisation économique et pratique
Étalonnage
Nil
Liquide, incolore et inodore
Solution d’étalonnage de 1413 μS/cm
7
7
450 ml
Garder le récipient hermétiquement fermé. Garder dans un endroit frais et sombre, à l’abri de la lumière.
Instruments de mesure portatifs Eutech
Solution d’étalonnage