Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’instrument de mesure multi-paramètres Eutech™ PC 450
Mesurez plusieurs paramètres de manière économique et pratique en utilisant un seul multimètre Eutech™.
695.00€ - 978.00€
Spécification
Sorties | USB ou RS232 |
---|---|
Adaptateur secteur | Adaptateur d’alimentation universel en option |
Précision (conductivité) | ± 1 % de la pleine échelle |
Précision (mV) | ±0,2 mV +2 LSD ou +0,5 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant |
Précision (pH) | ±0,01 |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15327063
|
Thermo Scientific™
01X651636 |
Instrument de mesure PC 450 uniquement : Appareil de mesure, deux piles AA |
695.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15357063
|
Thermo Scientific™
01X651637 |
Électrode combinée & compteur PC 450 : Multimètre, électrode combinée pH/Con/ATC, deux piles AA |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Votre solution tout-en-un pour les travaux de recherche multi-paramètres en laboratoire. Le PC 450 Eutech multi-paramètres mesure les valeurs de pH/mV/conductivité/matières dissoutes totales/température. Il accepte une sonde de pH/cond. unique ou des sondes de pH et de conductivité séparées.
Caractéristiques
- Basculez entre le pH, les mV, la conductivité et les TDS par simple pression sur un bouton
- Affichage personnalisé grand format et rétroéclairé – vous permet de visualiser la mesure avec la température
- Grip-Clip™ – fixez des électrodes de pH et de conductivité séparées simultanément sur votre récipient ou bécher à échantillons, rapidement et facilement
- Étalonnage automatique jusqu’à 5 points avec les ensembles de tampons USA ou NIST (jusqu’à 6 points avec les ensembles de tampons DIN). La nouvelle option manuelle permet l’étalonnage avec jusqu’à 5 tampons étalons personnalisés
- Reconnaissance automatique du tampon – identifie automatiquement le tampon de pH correct pour un étalonnage rapide
- Icônes intuitives et conviviales – l’état de l’électrode affiche la pente du pH ou la constante de la cellule
- Conductivité à plage automatique de 0 à 199,9 mS dans cinq plages – avec jusqu’à cinq points d’étalonnage
- Constante de cellule sélectionnable – 0,10, 1,00 ou 10,0
- Coefficient de température réglable – de 0,00 à 10,00 % par ºC
- Facteur de conversion conductivité-TDS – réglable de 0,40 à 1,00
- ºC ou ºF – choisissez l’unité la mieux adaptée à votre application
- Indicateur ready (prêt), fonction de mise en attente manuelle ou automatique de la mesure et fonction facultative d’arrêt automatique
- Stocke jusqu’à 500 ensembles de données ; transfert facile avec les sorties USB ou RS232, câbles en option
- L’horloge en temps réel intégrée estampille les données stockées et les données d’étalonnage avec l’heure et la date – répond aux normes des BPL (bonnes pratiques de laboratoire)
- Support intégré avec montage mural – permet des mesures sur la paillasse et un stockage simplifiés
Spécification
USB ou RS232 | |
± 1 % de la pleine échelle | |
±0,01 | |
Alarme d’étalonnage | |
Jusqu’à 6 points : USA, NIST, DIN ou personnalisé | |
Affichage LCD, rétroéclairé | |
pH, potentiel d’oxydoréduction, ions, conductivité, TDS, salinité, résistivité, ORP, Ion, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity | |
±2000 mV | |
0 à 200 ppt (facteur TDS de 1,0) | |
-10,0°C à +110,0°C | |
Deux piles AA (incluses), >100 heures (sans rétroéclairage) ; adaptateur secteur (en option) | |
0,1 mV ±999,9 mV ; 1 mV au-delà | |
±0,5°C ; ±00,9°F | |
0,1°C/°F | |
Instrument de mesure : 1 lb |
Adaptateur d’alimentation universel en option | |
±0,2 mV +2 LSD ou +0,5 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant | |
± 1 % de la pleine échelle | |
Automatique / manuel ; un point par plage | |
Température : Automatique ou manuel de -10 à 110°C | |
IP 67 | |
0 à 200 mS ; 0 à 20 mS en cas d’utilisation de la sonde COMBI03BW | |
-2,00 à 16,00 pH | |
pH 0,01 | |
Stocke jusqu’à 500 ensembles de données | |
0,01 μS à 0,1 mS | |
0,01 ppm à 0,1 ppt | |
14,0 à 230,0 °F | |
Instrument de mesure : 7 7/8 po x 3 1/8 po x 2 1/4 po (20 x 8,3 x 5,7 cm) | |
Instrument de mesure : 0,5 kg |