Learn More
Thermo Scientific™ pH-mètre 450 Eutech™
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
518.00€ - 616.00€
Spécification
Précision (mV) | ±0,2 + LSD ou +0,5 %, selon la valeur la plus élevée |
---|---|
Précision (pH) | ±0,01 |
Précision (température) | ±0,5°C /±0,9°F |
Sorties | USB, RS-232 |
Comprend | Horloge en temps réel : Estampille les données d’étalonnage et les données stockées avec l’heure et la date |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15317053
|
Thermo Scientific™
01X651628 |
pH-mètre 450 seul : Appareil de mesure, Grip-Clip™, deux piles AA |
518.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15327053
|
Thermo Scientific™
01X651629 |
pH-mètre 450 & Électrode : Appareil de mesure avec électrode de pH à jonction double ECFC7252201B et sonde ATC PHWPTEM01W, Grip-Clip™, deux piles AA |
616.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Eutech™ propose une large gamme d’électrodes et de pH-mètres. Le kit de pH-mètre 450 est un instrument de mesure étanche robuste idéal pour tout environnement et permet de mesures les valeurs de pH/mV/ion/température.
Caractéristiques
- Conception durable étanche à l’eau et aux poussières avec indice IP67
- Grand affichage rétroéclairé – visualiser la mesure avec la température et le % de pente
- Grip-Clip™ – fixez l’électrode de pH sur votre bécher ou récipient, rapidement et facilement
- Étalonnage automatique jusqu’à 5 points avec les ensembles de tampons USA ou NIST (jusqu’à 6 points avec les ensembles de tampons DIN). La nouvelle option manuelle permet l’étalonnage avec jusqu’à 5 tampons étalons personnalisés
- Reconnaissance automatique du tampon – identifie automatiquement le tampon de pH correct pour un étalonnage rapide
- Alarme d’étalonnage – déclenche un rappel visible lorsque le réétalonnage de l’instrument de mesure doit être effectué
- Indicateur ready (prêt), fonction de mise en attente manuelle ou automatique de la mesure et fonction facultative d’arrêt automatique
- ºC ou ºF – choisissez l’unité la mieux adaptée à votre application
- Icônes intuitives et conviviales – l’état de l’électrode affiche la pente du pH
- Stocke jusqu’à 500 ensembles de données – transfert facile avec les sorties USB ou RS232, câbles en option
- L’horloge en temps réel intégrée estampille les données stockées et les données d’étalonnage avec l’heure et la date – répond aux normes des BPL (bonnes pratiques de laboratoire)
- Autonomie étendue avec deux piles AA, ou utilise un adaptateur d’alimentation universel, en option
- Support intégré avec option de montage mural – permet des mesures sur la paillasse ou un stockage simplifiés
- Compatible avec les électrodes de pH, de rH ou d’ISE dotées d’un connecteur BNC
Spécification
±0,2 + LSD ou +0,5 %, selon la valeur la plus élevée | |
±0,5°C /±0,9°F | |
Horloge en temps réel : Estampille les données d’étalonnage et les données stockées avec l’heure et la date | |
mV : ±200 mV, ion : De 2 à 4 ou 2 à 5 points : 0,10, 1,00, 10,0, 100,0 et 1 000 / 0,20, 2,00, 20,0 | |
0,01 | |
0,1 mV ±999,9 mV ; 1 mV au-delà | |
–10°C à +110°C | |
0,1°C/°F | |
LCD, personnalisé avec rétroéclairage | |
500 | |
En option | |
Instrument de mesure : 0,5 kg, emballé dans sa mallette de transport : 0,7 kg | |
0,0 à 2000 ppm | |
Automatique ou manuel de -10 à 110°C | |
> 500 heures (sans rétroéclairage) |
±0,01 | |
USB, RS-232 | |
500 | |
–2,00 à 16,00 | |
± 2000 | |
Jusqu’à 5 points (USA et NIST et CUSTOM), jusqu’à 6 points (DIN) | |
14,0 à 230,0°F | |
Décalage par incréments de 0,1, ±10°C ou ±18°F | |
Stocke jusqu’à 500 ensembles de données | |
IP 67 | |
Instrument de mesure : 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 po (20 x 8,3 x 5,7 cm), emballé dans sa mallette de transport : 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 po (23 x 23 x 7 cm) | |
Instrument de mesure : 1 lb, emballé dans sa mallette de transport : 1,4 lb | |
0,01 / 0,1 / 1 ppm | |
Deux piles AA (incluses) | |
±0,5 % pleine échelle (monovalent) ; ±1 % pleine échelle (divalent) |