Learn More
Eutech™ Instruments de mesure portatifs TDS 6+
Obtenez rapidement des mesures précises des matières solides dissoutes totales sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
466.00€ - 503.00€
Spécification
Measurement Modes | TDS avec température |
---|---|
Compensation thermique | Automatique ou manuel, (0 à 80°C) |
Gamme (TDS) | 0,00 à 9,99 ppm ; 10,0 à 99,9 ppm ; 100 à 999 ppm ; 1,00 à 9,99 ppt ; 10,0 à 99,9 ppt |
Résolution (TDS) | 0,05 % de la pleine échelle |
Précision (TDS) | ± % de la pleine échelle ± LSD |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11589204
|
Eutech™
01X289427 |
TDS-mètre 6+ avec kit, GripClip, mallette de transport |
503.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11599204
|
Eutech™
01X289428 |
TDS 6+ mètre avec GripClip |
466.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
La nouvelle série d'instruments de mesure portatifs Thermo Scientific™ Eutech 6+ pour la mesure des matières solides dissoutes totales est idéale pour vos besoins de base d'analyse de l'eau.
Conception d’électrode innovante
- Compensation de la température rapide et automatique pour des mesures rapides et reproductibles ; orifices d’aération localisés de manière stratégique afin d’éliminer le piégeage des bulles d’air
- Manchon d’électrode amovible, ce qui facilite la maintenance
Blindage en caoutchouc durable avec support
- Blindage en caoutchouc avec support de paillasse pratique pour fournir un angle d’affichage idéal lorsque cela est nécessaire
Impressionnante précision de la salinité
- Conçu pour correspondre à la courbe de salinité non linéaire pour une meilleure précision sur l’ensemble de la plage avec un seul point d’étalonnage
Support d’électrodes GripClip innovant
- Se fixe à la plupart des béchers sans avoir à recourir à un bras d’électrode distinct
- Maintient les électrodes en suspension pendant l’utilisation, loin des barreaux d’agitation
- Permet un réglage rapide de la hauteur de vos électrodes pour s’adapter à votre conteneur d’échantillons et à vos préférences individuelles
Mallette de transport solide avec accessoires
- Mallette rigide et compacte avec tout ce qui est nécessaire pour l’étalonnage et les mesures
- Protège l’instrument de mesure lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation et comprend une porte d’accès pour sécuriser les éléments jusqu’à leur utilisation
Spécification
TDS avec température | |
0,00 à 9,99 ppm ; 10,0 à 99,9 ppm ; 100 à 999 ppm ; 1,00 à 9,99 ppt ; 10,0 à 99,9 ppt | |
± % de la pleine échelle ± LSD | |
0,00°C à 100,0°C (80,0°C avec sonde fournie) | |
± 0,5°C / ± 0,9°F | |
> 500 heures |
Automatique ou manuel, (0 à 80°C) | |
0,05 % de la pleine échelle | |
0,30 à 1,00 | |
0,1°C/0,1°F | |
Piles alcalines AAA de 4 x 1,5 V (incluses) |
Garantie : la garantie limitée standard de Thermo Fisher Scientific s’applique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.