missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EVA1/MPZL2 Antibody [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™

Code produit 30752549 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30752549 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30752549 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP347056AF750

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

EVA1/MPZL2 Polyclonal antibody specifically detects EVA1/MPZL2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène EVA1/MPZL2
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 750
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène EVAEpithelial V-like antigen 1EVA1myelin protein zero-like protein 2, myelin protein zero-like 2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène myelin protein zero-like 2. (Uniprot# O60487)
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10205
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.