Learn More
Heidolph Instruments Flacon d’évaporation
For use with rotary evaporators
Marque: Heidolph Instruments 514-72000-00
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.12000kg
Description
Les flacons d’évaporation sont livrés avec une taille de joint NS 29/32 standard mais sont également disponibles en NS 24/29.
Spécification
Verre borosilicaté | |
Flacon d’évaporation | |
250 mL | |
115/230 VCA |