Learn More
Heidolph Instruments Flacon d’évaporation
For use with rotary evaporators
66.00€ - 180.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type | Flacon d’évaporation |
Tension | 115/230 VCA |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10447821
|
Heidolph Instruments
514-71000-00 |
100 mL |
66.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10728992
|
Heidolph Instruments
514-74000-00 |
1000 mL |
180.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10186781
|
Heidolph Instruments
514-72000-00 |
250 mL |
91.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10457821
|
Heidolph Instruments
514-73000-00 |
500 mL |
91.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Evaporating flasks come with a standard NS 29/32 joint size but are also available in NS 24/29
Spécification
Verre borosilicaté | |
Flacon d’évaporation | |
115/230 VCA |