Learn More
Lenz Laborglasintrumente Evaporating Flasks with Conical Ground Joint, with PUR Coating
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
82.36€ - 225.67€
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11903391
|
Lenz Laborglasintrumente
03044037 |
100 mL |
87.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15695585
|
Lenz Laborglasintrumente
03044049 |
250 ml |
107.59€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11943391
|
Lenz Laborglasintrumente
03044073 |
2 L |
185.39€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11953391
|
Lenz Laborglasintrumente
03044076 |
3 L |
225.67€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11993381
|
Lenz Laborglasintrumente
03044028 |
50 ml |
82.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Especially for rotary evaporators
- With center neck and conical joint
- With highly transparent PUR coating
- Autoclavable
- Pear-shaped
- Material: DURAN™
Spécification
Verre Duran |