Learn More
Thermo Scientific™ Pistons pour système de distribution eVol™ XR
Commandez ces pistons pour les utiliser avec la seringue de taille correspondante sur le système de distribution Thermo Scientific™ eVol™.
47.35€ - 114.00€
Spécification
Type de produit | Piston pour système de distribution |
---|---|
Gamme de produits | HyperSep |
À utiliser avec (équipement) | Système de distribution électronique |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13407036
|
Thermo Scientific™
66002-031 |
Piston de rechange pour système eVol de 500 µl, 1/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15260369
|
Thermo Scientific™
66002-041 |
Piston de rechange pour système eVol de 1 000 µl, 1/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Utilisez ces pistons pour système de distribution Thermo Scientific™ eVol™ avec la seringue de taille correspondante sur le système de distribution eVol. Comme les seringues, ces pistons sont disponibles en tailles de 5 à 1 000 μl. Le système de distribution eVol unique et portatif effectue de manière précise et reproductible une grande variété de procédures de manipulation de liquides. Le dispositif simple à utiliser associe une seringue analytique et un contrôleur électronique programmable permettant une reproductibilité de distribution élevée pour tous les utilisateurs.
Le système de distribution eVol est idéal pour les laboratoires qui doivent procéder à des distributions répétitives de liquides non aqueux, offrant une plus grande précision et reproductibilité pour des applications telles que :- Distribution de routine de solvants volatils et de produits chimiques dangereux, corrosifs ou visqueux
- Préparation des étalons
- Ajout d’étalons internes
Performances de reproductibilité pour une plus grande confiance dans vos résultats
- Étalonnage facile par l’utilisateur pour assurer la validité des résultats
- Interface conviviale et facile à utiliser avec molette tactile et écran couleur
- Conformité aux directives BPL et BPF
- Couplage XCHANGE intégré qui permet de remplacer les seringues rapidement et facilement, évitant toute contamination croisée éventuelle
- Ajout de la technologie Thermo Scientific™ MEPS™ (Micro Extraction by Packed Sorbent) à une seringue XCHANGE permettant une préparation des échantillons automatisée par SPE dans un système portatif
Spécification
Piston pour système de distribution | |
HyperSep | |
Système de distribution électronique |