Learn More
CleanSpace™ Demi-masque EX
Code produit. 15900072 Tous les produits CleanSpace Technology Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Dimensions unitSize
15900072 M 1 pièce
15920072 S 1 pièce
15910072 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 15900072 Fournisseur CleanSpace™ Code fournisseur PAF0062
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les demi-masques CleanSpace™ EX sont spécialement conçus pour compléter le système de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace™ EX.
  • Utilisé avec la solution révolutionnaire PAPR CleanSpace™ : léger, sans tuyau ni ceinture
  • Demi-masques disponibles en 3 tailles pour faciliter une étanchéité sûre et un ajustement confortable
  • Matériaux : Coussin en silicone souple, clips en nylon et polycarbonate (valve d’expiration)
  • Adaptateur de test d’ajustement de masque disponible pour les tests d’ajustement TSI PortaCount
  • Retrait aisé pour le nettoyage
  • Transparence et communication facilitée
  • Les demi-masques se clipsent rapidement sur les blocs d’alimentation et se déclipsent facilement pour le nettoyage
  • Silicone souple qui épouse facilement les formes du visage et ne provoque pas de dermatite allergique
  • Traités avec un revêtement électroconducteur et ont été approuvés pour une utilisation dans des environnements intrinsèquement sûrs
Spécification
Certifications/Conformité AS/NZS1716 : 2012
Certifications (EN) EN 12942
Couleur Transparent
Type de produit Demi-masque PAPR
Dimensions M
À utiliser avec (application) Exploitation minière, soudage, fabrication, fusion, construction, usines de recyclage, services d’urgence, agriculture, usines de traitement, broyage
À utiliser avec (équipement) PAF-1060
Indice IP IP66 / 67
Modèle PAF-0062
Conditions de stockage Conserver entre -10°C et 55°C
Dimensions (L x l x H) 170 x 130 x 70 mm
Poids (métrique) 125 g