Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Exax Brand Nessler Tall-Form Color Comparison Tubes
Shadowless bottoms transmit undistorted light
510.00€ - 660.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Couleur | Incolore |
Certifications/Conformité | N-T-175, USP, ASTM E 438, APHA |
À utiliser avec (application) | Utilisés pour le remplissage avec des solutions-étalons pour comparaison visuelle des couleurs avec des tubes similaires contenant une solution d’échantillon |
Comprend | Anneaux et légende en émail de céramique blanc |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17710868
|
DWK Life Sciences
45315B-100 |
100 mL | 100 mL | 12/paquet |
660.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10729924
|
DWK Life Sciences
45315B-50 |
50 ml | 50 ml | 12/paquet |
510.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Shadowless bottoms transmit undistorted light
- Colorless
- Permanent white fused-in graduations
- Height to graduation in sets of 50mL size does not vary more than 1.5mm; in 100mL size, not more than 2mm
- Limits recommended by APHA-AWWA-WPCF, Standard Methods
- 50mL size designed from Fed. Spec. NNN-T-175 Type 1, Class 2 requirements
Compliance
NNN-T-175 Type 1, Class 2 requirements.
Specifications
Verre borosilicaté | |
N-T-175, USP, ASTM E 438, APHA | |
Anneaux et légende en émail de céramique blanc |
Incolore | |
Utilisés pour le remplissage avec des solutions-étalons pour comparaison visuelle des couleurs avec des tubes similaires contenant une solution d’échantillon | |
Anneau gradué |