Learn More
Honeywell™ Chaussures EXECUTIVE ELEGIO S3
Les chaussures Honeywell™ EXECUTIVE ELEGIO S3 sont une chaussure de sécurité professionnelle innovante et élégante conçue pour offrir un niveau de protection élevé.
Marque: Honeywell™ 6543016-43/7
Informations supplémentaires : Poids : 1.24800kg
Description
- Le dessus en cuir résistant à l’eau offre de grandes résistance et flexibilité
- Le dernier produit exclusif et dédié offre un confort et un ajustement parfait
- Une conception élégante unique ressemble à une chaussure de ville élégante
- La semelle intérieure en cuir et la doublure offrent une grande respirabilité et une grande hygiène
- Semelle intermédiaire : Semelle intermédiaire anti-perforation non métallique protège à 100 % la surface du pied, offre flexibilité et est conforme à la norme EN ISO 20345:2011.
- Supérieur : Derby noir, cuir pleine fleur lisse
- Embout de sécurité : Embout de sécurité Smartium dans un polymère injecté. Non métallique, 50 % plus léger que le style avec une conception fine
- Semelle intérieure : Cuir perforé, avec amortisseur de chocs du talon
- Semelle extérieure : PU à monodensité cimentée. Performances marquées du talon et du SRC
- Certification SCR
- CI
Spécification
Certification EN ISO 20345:2011 et SRC | |
Derby noir, cuir pleine fleur lisse, entièrement doublé de cuir, semelle intérieure en cuir tanné végétale à 100 % non métallique | |
43 |
Noir | |
Cuir | |
PUR |