Learn More
EXOC2 Antibody [Janelia Fluor« 525], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498282 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498282 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498282 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP337953JF525
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
EXOC2 Polyclonal antibody specifically detects EXOC2 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène EXOC2
Applications ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Janelia Fluor 525
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène exocyst complex component 2, Exocyst complex component Sec5, FLJ11026, SEC5, SEC5L1, SEC5-like 1, SEC5-like 1 (S. cerevisiae), Sec5p
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-220 of human EXOC2 (NP_060773.3).,, Sequence:, MSRSRQPPLVTGISPNEGIPWTKVTIRGENLGTGPTDLIGLTICGHNCLLTAEWMSASKIVCRVGQAKNDKGDIIVTTKSGGRGTSTVSFKLLKPEKIGILDQSAVWVDEMNYYDMRTDRNKGIPPLSLRPANPLGIEIEKSKFSQKDLEMLFHGMSADFTSENFSAAWYLIENHSNTSFEQLKMAVTNLKRQANKKSEGSLAYVKGGLSTFFEAQDALS
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55770
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG