Learn More
Exosome Component 9 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications
Marque:  Novus Biologicals NBP1-71702SS
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 18212882
  • 226.00€ / 25µL
Description
Exosome Component 9 Polyclonal specifically detects Exosome Component 9 in Human, Mouse, Chicken samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Chromatin Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Exosome Component 9
Polyclonal
Unconjugated
PBS and 30% Glycerol with 0.05% Sodium Azide
Autoantigen PM/Scl 1, EC 3.1.13, exosome component 9Polymyositis/scleroderma autoantigen 75 kDa, p6, PM/Scl-75P75 polymyositis-scleroderma overlap syndrome-associated autoantigen, PMSCL175kD, Polymyositis/scleroderma autoantigen 1, polymyositis/scleroderma autoantigen 1 (75kD), polymyositis/scleroderma autoantigen 1, 75kDa
Rabbit
Affinity Purified
RUO
5393
Human, Mouse, Chicken
IgG
Western Blot, ChIP Assay, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
0.6 mg/mL
Western Blot 1:5000, Simple Western 1:1000, Chromatin Immunoprecipitation reported in scientific literature (PMID 27543448), Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunoprecipitation reported by customer review, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:100, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)
Q06265, Q9JHI7
EXOSC9
A genomic peptide made to an internal region of human Exosome Component 9 (within residues 250-439). [Swiss-Prot Q06265]
0.025 mL
Primary
Human, Mouse and Chicken. Immunogen has 83% identity to rat and 90% identity to bovine.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only