Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 87-950 (ex EXTRA)
Protection supplémentaire pour les applications à usage intensif.
35.45€ - 51.40€
Spécification
Matériau arrière | Latex de caoutchouc |
---|---|
Certifications/Conformité | EN388 :2003, EN374 :2003, EN388 :2016, EN ISO 374-1 :2016, EN ISO 374-5 :2016 |
Matériau de la manchette | Latex de caoutchouc naturel |
Coating Material | Latex de caoutchouc naturel |
Type de produit | Gants pour immersion |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12475120
|
Ansell™
87950080 |
8 |
51.40€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12485120
|
Ansell™
87950090 |
9 |
51.40€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12495120
|
Ansell™
87950100 |
10 |
51.40€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12627041
|
Ansell™
87950110 |
11 |
51.40€
12 paires |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12465120
|
Ansell™
87950070 |
7,5 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- 50 % plus épais que les gants standard doublés.
- Très haute résistance à de nombreux cétones, sels, détergents, alcools, alcalis et graisses.
- 100% caoutchouc naturel sans remplisseurs. Excellente résistance aux dangers mécaniques et protection chimique accrue.
- Chloré. Pour une meilleure prise en main et une meilleure résistance chimique.
- Doublure 100 % coton. Rend un gant lourd plus doux et plus confortable à porter. Permet d’absorber la transpiration.
Specifications
Latex de caoutchouc | |
Latex de caoutchouc naturel | |
Gants pour immersion | |
0,75 mm | |
Floc de coton | |
87-950 |
EN388 :2003, EN374 :2003, EN388 :2016, EN ISO 374-1 :2016, EN ISO 374-5 :2016 | |
Latex de caoutchouc naturel | |
87-950 | |
Droit | |
Risques mécaniques et produit chimique amélioré |