Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractor Heads for Specific Heavy Solvents
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
247.30€ - 392.31€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10654582
|
Lenz Laborglasintrumente
05433137 |
100 mL |
247.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10151471
|
Lenz Laborglasintrumente
05433149 |
250 ml |
324.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10661702
|
Lenz Laborglasintrumente
05433158 |
500 mL |
392.31€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- For the extraction of liquids with specific heavy solvents
- With insert filter (porosity: 0)
- Made of DURAN™ tubing
Spécification
Fritté porosité 0 |