Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors for Solids
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 05431031
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Code produit. 10356121
  • 260.02€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-08-2024
Description
  • Tête d’extracteur avec cartouches d’extraction en verre pour solides
  • En tubulure DURAN™
  • Condenseur Dimroth (détails page 71)
  • Pour filetage GL 14
  • Flacon à fond rond
Spécification
Spécification
70 mL
Verre borosilicaté 3.3
NS 45/40