Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors for Solids
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
260.02€ - 367.61€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Côté du joint conique standard | NS 45/40 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10060521
|
Lenz Laborglasintrumente
05431049 |
250 ml |
367.61€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10356121
|
Lenz Laborglasintrumente
05431031 |
70 mL |
260.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10488402
|
Lenz Laborglasintrumente
05431037 |
100 mL |
264.68€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Extractor head with glass thimbles for solids
- Made of DURAN™ tubing
- Dimroth condenser (details on page 71)
- With thread GL 14
- Round bottom flask
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
NS 45/40 |