Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors for Specific Light Solvents
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 05432037
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Code produit. 10644091
  • 511.34€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-08-2024
Description
  • Tête d’extracteur avec filtre à insert (fritté, porosité : 0)
  • Avec robinet d’arrêt en PTFE
  • En tubulure DURAN™
  • Condenseur Dimroth
  • Pour filetage GL 14
  • Flacon à fond rond
Spécification
Spécification
250 ml
0
NS 45/40