Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors for Specific Light Solvents
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
511.34€ - 707.55€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10684582
|
Lenz Laborglasintrumente
05432058 |
1 L |
707.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10644091
|
Lenz Laborglasintrumente
05432037 |
250 ml |
511.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10674582
|
Lenz Laborglasintrumente
05432049 |
500 mL |
564.77€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Extractor head with insert filter (frit, porosity: 0)
- With PTFE valve stopcock
- Made of DURAN™ tubing
- Dimroth condenser
- With thread GL 14
- Round bottom flask
Spécification
0 |