Learn More
Julabo™ Bains réfrigérants à circulation F Series avec compresseur d’air
Nécessite très peu d’espace en laboratoire et présente un coût d’acquisition très faible. . Les bains réfrigérants à circulation Julabo™ F Series avec compresseur d’air représentent un bon moyen de remplacer les systèmes coûteux utilisant l’eau du robinet et conviennent parfaitement aux tâches de refroidissement de base.
2950.00€ - 4795.00€
Spécification
Réfrigérant | R134A |
---|---|
Précision de la température | ±0.5°C |
Stabilité de la température | ±0.5°C |
Tension | 115 / 230 V |
Fréquence | 60 Hz |
Code produit | Marque | Gamme de températures | Puissance de refroidissement | Capacité (métrique) | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Gamme de températures | Puissance de refroidissement | Capacité (métrique) | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11994858
|
Julabo™
9620025 |
-10°C à 40°C | 0,09 kW à -5°C, 0,18 kW à 0°C, 0,21 kW à 5°C, 0,22 kW à 10°C, 0,25 kW à 20°C (milieu | 2,6 L | 15 l/min |
2950.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15194342
|
Julabo™
9620050 |
0 à 40°C | 0,25 kW 0°C, 0,3 kW à 5°C, 0,4 kW à 10°C, 0,5 kW à 20°C (milieu éthanolique) | 7,5 L | 24 l/min |
3835.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15214373
|
Julabo™
9620100 |
0°C à 40°C | 0,35 kW à 0°C, 0,55 kW à 5°C, 0,7 kW à 10°C, 1 kW à 20°C (milieu éthanolique) | 9,5 L | 23 l/min |
4795.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Fonctionnement respectueux de l’environnement avec une faible consommation d’énergie
- Conception compacte
- Clavier à membrane étanche avec affichage LED de la température
- Remplissage et vidange simples
- Indicateur du niveau de remplissage
- Peut être utilisé avec de l’eau, de l’eau / glycol, Julabo Thermal G
Spécification
R134A | |
±0.5°C | |
60 Hz |
±0.5°C | |
115 / 230 V |