Learn More
F4/80 Antigen Rat, APC-Cy7, Clone: BM8.1, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
288.75€ - 619.50€
Spécification
| Antigène | F4/80 Antigen |
|---|---|
| Clone | BM8.1 |
| Concentration | 0.5mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15992348
|
EnquireBio
QAB68-APC7-25ug |
25 μg |
288.75€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15982348
|
EnquireBio
QAB68-APC7-100ug |
100 μg |
619.50€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| F4/80 Antigen | |
| 0.5mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
| 13733 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G Purified |
| BM8.1 | |
| Flow Cytometry | |
| APC-Cyanine7 | |
| RUO | |
| XP_006523664 | |
| Adgre1 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |