Learn More
Factor IX Antibody (034), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18608210 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18608210 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18608210 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP289906PCP
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Factor IX Monoclonal specifically detects Factor IX in Human samples. It is validated for ELISA/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Factor IX
Applications ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Conjugué PerCP
Quantité 0.1 mL
Espèces cibles Human
Type de produit Antibody
Isotype IgG
Gamme de produits Novus