Learn More
Factor VIII Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 4 publications
Marque: Novus Biologicals NB100-91761
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Factor VIII Polyclonal specifically detects Factor VIII in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
| Factor VIII | |
| F8 | |
| A synthetic peptide made to a C-terminal portion of human Factor VIII (between amino acids 2100-2250) [UniProt P00451] | |
| 0.1 mg | |
| Mouse, Rat |
| Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu