missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAF1 Antibody (CPTC-FAF1-2), PE, Novus Biologicals™

Code produit 18642359 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18642359 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18642359 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308227PE

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

FAF1 Monoclonal antibody specifically detects FAF1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène FAF1
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Classification Monoclonal
Clone CPTC-FAF1-2
Conjugué PE
Formule PBS
Alias de gène CGI-03, Fas (TNFRSF6) associated factor 1, HFAF1s, TNFRSF6-associated factor 1, UBX domain protein 3A, UBX domain-containing protein 12, UBX domain-containing protein 3A, UBXD12FLJ37524, UBXN3AhFAF1FAS-associated factor 1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human full-length FAF1 protein (Uniprot: Q9UNN5)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 11124
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.