Learn More
Falcon™ Plaques d’accompagnement pour inserts de culture cellulaire
Dotées d’un couvercle à sens unique en labyrinthe et d’anneaux de condensation qui permettent de minimiser l’évaporation et la contamination. Les plaques d’accompagnement Corning™ Falcon™ pour inserts de culture cellulaire sont spécialement conçues pour une utilisation avec les inserts de culture cellulaire Falcon ou Corning™ BioCoat™.
161.56€ - 179.63€
Spécification
Bouchon inclus | Oui |
---|---|
Couleur | Transparent |
Matériau | Polystyrène |
Stérilité | Stérile |
Traitement de surface | Culture cellulaire |
Code produit | Marque | Surface de culture | Volume (métrique) utile | Nombre de puits | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Surface de culture | Volume (métrique) utile | Nombre de puits | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10389270
|
Falcon™
353503 |
3,8 cm2 | 1,4 à 2,3 ml | 12 | 2,3 ml (puits) |
161.56€
50 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10386881
|
Falcon™
353502 |
9,6 cm2 | 2,7 à 3,2 ml | 6 | 3,2 ml (puits) |
179.63€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Les puits de la plaque d’accompagnement ont des encoches qui maintiennent l’insert en place, permettent la distribution de pipettes dans le puits de la plaque et assurent un ajustement correct du couvercle
- Surface stérile traitée pour la culture tissulaire, apyrogène
- Peuvent être utilisées avec ou sans inserts de culture cellulaire
Spécification
Oui | |
Polystyrène | |
Culture cellulaire | |
Inserts de culture cellulaire | |
1/Paquet |
Transparent | |
Stérile | |
Système d'insertion multi-puits | |
50/Carton |