Learn More
Falcon™ Filtres en PTFE hydrophobe pour contrôleur de pipettes
Filtres circulaires hydrophobes de rechange en PTFE
49.22€
Spécification
Matériau | PTFE |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | À utiliser avec un contrôleur de pipette |
Quantité | 5/boîte |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15339840
|
Falcon™
357473 |
0,45 μm |
49.22€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15329840
|
Falcon™
357472 |
0,2 μm |
49.22€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Sélection de filtres de 0,2 μm ou 0,4 μm
Spécification
PTFE | |
À utiliser avec un contrôleur de pipette | |
5/boîte |