Learn More
FAM123C Antibody, Novus Biologicals™
Code produit 18602906 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μL
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18602906 25 μL 25µL
18118568 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18602906 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP23871925ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    457.09€
    391.65€ / 25µL
    Économisez 65.44€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
FAM123C Polyclonal specifically detects FAM123C in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène FAM123C
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL
Formule PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène Q8N944
Alias de gène family with sequence similarity 123C
Symboles de gène(s) AMER3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: SDFTRFWDSVNRSVRQQQRALLGPWLSGPQGTDRDQPRLDTAGLAELPLCPCRDPRSGSKASSIDTGTPKSEQPESVSTS
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 25 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 205147
Spécificité du test Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG