missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAM3D Antibody [PerCP], Novus Biologicals™

Code produit 30652339 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30652339 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30652339 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur AF3027C

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

FAM3D Polyclonal antibody specifically detects FAM3D in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène FAM3D
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué PerCP
Formule PBS
Alias de gène cytokine-like protein EF-7, EF7, family with sequence similarity 3, member D, OIT1
Espèces hôtes Goat
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse FAM3D, Trp39-Met224, Accession # P97805
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cytokine Research
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 131177
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.