Learn More
FANCI Antibody [Janelia Fluor« 669], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498073 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498073 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498073 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338040JF669
 Article restreint
Expédition estimée: 05-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
FANCI Polyclonal antibody specifically detects FANCI in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène FANCI
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Janelia Fluor 669
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Fanconi anemia group I protein, Fanconi anemia, complementation group I, KIAA1794FLJ10719, Protein FACI
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1061-1328 of human FANCI (NP_001106849.1).,, Sequence:, DQDVEVEKTNHFAIVNLRTAAPTVCLLVLSQAEKVLEEVDWLITKLKGQVSQETLSEEASSQATLPNQPVEKAIIMQLGTLLTFFHELVQTALPSGSCVDTLLKDLCKMYTTLTALVRYYLQVCQSSGGIPKNMEKLVKLSGSHLTPLCYSFISYVQNKSKSLNYTGEKKEKPAAVATAMARVLRETKPIPNLIFAIEQYEKFLIHLSKKSKVNLMQHMKLSTSRDFKIKGNILDMVLREDGEDENEEGTASEHGGQNKEPAKKKRKK
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Neuroscience, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55215
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG