missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Farnesyl-Diphosphate Farnesyltransferase 1 Rabbit Anti-Human,Mouse, Polyclonal, Abnova&Trade;
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Abnova PAB4320.400uL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
farnesyl-diphosphate farnesyltransferase 1 Polyclonal antibody specifically detects farnesyl-diphosphate farnesyltransferase 1 in Human, Mouse samples. It is validated for ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)Spécification
| farnesyl-diphosphate farnesyltransferase 1 | |
| Polyclonal | |
| ELISA (1:1000) Western Blot (1:100-500) Immunohistochemistry (1:50-100) The optimal working dilution should be determined by the end user. |
|
| DGPT/ERG9/SQS/SS | |
| A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to N-terminus of human FDFT1. | |
| RUO | |
| 2222 | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Liquid |
| ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| In PBS (0.09% sodium azide) | |
| Rabbit | |
| 400 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu