Learn More
Scotch-Brite™ Fast Shine Microfiber Wipes 2060
Semi-disposable microfiber wipes with great cleaning properties. Offers quick and effective cleaning performance when used with or without chemicals on a range of surfaces.
Marque: Scotch-Brite™ 7000033495
Informations supplémentaires : Poids : 0.01800kg
Description
- Performances de nettoyage rapides et efficaces lorsqu’elles sont utilisées avec ou sans produits chimiques
- Nettoyage non pelucheux sur pratiquement toutes les surfaces
- Élimine le besoin d’agents de nettoyage dans de nombreux cas
- Idéal pour le nettoyage des meubles et des appareils sanitaires
- Peut être utilisé sur tous les types de surfaces, y compris les surfaces fragiles
Spécification
Lingettes | |
360 mm | |
Rouge | |
400 x 360 mm | |
10/paquet |
400 mm | |
Microfibre | |
Semi-jetable | |
Nettoyage rapide et efficace |