Learn More
Scotch-Brite™ Fast Shine Microfiber Wipes 2060
Semi-disposable microfiber wipes with great cleaning properties. Offers quick and effective cleaning performance when used with or without chemicals on a range of surfaces.
262.00€
Spécification
Type de produit | Lingettes |
---|---|
Longueur (métrique) | 400 mm |
Largeur (métrique) | 360 mm |
Matériau | Microfibre |
Description | Semi-jetable |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17178580
|
Scotch-Brite™
7000033494 |
Bleu |
262.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17108590
|
Scotch-Brite™
7000033497 |
Vert |
262.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17188580
|
Scotch-Brite™
7000033495 |
Rouge |
262.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17198580
|
Scotch-Brite™
7000033496 |
Jaune |
262.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Quick and effective cleaning performance when used with or without chemicals
- Lint free cleaning on virtually any surface
- Eliminates the need for cleaning agents in many cases
- Ideal for cleaning furniture and sanitary ware
- Can be used on all types of surfaces, including fragile surfaces
Specifications
Lingettes | |
360 mm | |
Semi-jetable | |
Nettoyage rapide et efficace |
400 mm | |
Microfibre | |
400 x 360 mm | |
10/paquet |